Learn More
Haldenwanger™ Crisoles de fusión de perfil alto medios de porcelana
Código de producto. 10017380
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15mL
20 ml
38mL
49mL
90mL
250mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10017380 15mL 1 PCS
10731922 20 ml 1 PCS
10578831 38mL 1 PCS
10771922 250mL 1 PCS
10281531 49mL cada uno
10493081 90mL 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 10017380 Proveedor Haldenwanger™ N.º de proveedor L 79MF/7
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.85€
    4.09€ / paquete de 1
    Ahorro 1.76€
    30% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Utilice estas placas para una gran variedad de aplicaciones. Los crisoles de fusión de perfil alto medio de porcelana Haldenwanger™ presentan un acabado interno liso y se fabrican con porcelana optimizada para su uso en laboratorios.
Utilice estas placas para una gran variedad de aplicaciones.Los crisoles de fusión de perfil alto medio de porcelana Haldenwanger™ presentan un acabado interno liso y se fabrican con porcelana optimizada para su uso en laboratorios.
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Tamaños hasta 175 ml de vidrio excepto el reborde
  • Los de 1,000ml y mayores son vitrificados, excepto la base exterior
  • Cumple con las normas DIN VDE 0335, tipo C 100
Especificaciones
Material Porcelana
Acabado Acristalado
Capacidad (métrico) 15mL
Diámetro exterior (métrico) 35mm
Altura (métrico) 28mm
Product Type Crisoles de fusión de porcelana