Learn More
Haldenwanger™ Crisoles de porcelana de perfil medio sin tapa
Código de producto. 12346497
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15mL
20 ml
38mL
49mL
90mL
110mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 5
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
12346497 15mL paquete de 10
12306507 110mL paquete de 5
12356497 20 ml paquete de 10
12366497 38mL paquete de 10
12376497 49mL paquete de 10
12396497 90mL paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 12346497 Proveedor Haldenwanger™ N.º de proveedor L 79MF/7
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.64€
    54.25€ / paquete de 10
    Ahorro 19.39€
    26% Descuento
En stock
Utilice estas placas para una gran variedad de aplicaciones. Los crisoles de porcelana de perfil medio Haldenwanger™ presentan un acabado interno liso y se fabrican con porcelana optimizada para su uso en laboratorios.
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Tamaños hasta 175 ml de vidrio excepto el reborde
  • Los de 1,000ml y mayores son vitrificados, excepto la base exterior
  • Cumple con las normas DIN VDE 0335, tipo C 100
Especificaciones
Material Porcelana
Acabado Acristalado
Capacidad (métrico) 15mL
Diámetro exterior (métrico) 35mm
Altura (métrico) 28mm
Product Type Crisoles de porcelana de perfil medio