Learn More
Polyco Healthline Liners de contenedores con ruedas de tamaño medio en mochila, 290 L
Descripción
- Categoría: Bolsas de contenedores con ruedas
- Fuerza: Servicio medio
- Capacidad: 290 L
- Formato de mochila: Flat Pack
- Diseñado para acomodar contenedores con ruedas y otros contenedores grandes
- Revestimiento robusto para residuos domésticos, comerciales o exteriores
- Colores disponibles: Negro
- Dimensiones de la bolsa: 760/1145 x 1370 mm (aprox. 30/45 x 54 in.), 762/1143 x 1371 mm (aprox. 30/45 x 54 in.)
- Contenido de materiales reciclados: contenido 100% reciclado (Códigos de producto: WBL, LWBL)
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Tipo de tapón | Lazo |
| Color | Negro |
| Desechables | Un solo uso |
| Material | Politeno |
| Esterilidad | No estéril |
| Longitud (imperial) | 53,9 in |
| Anchura (imperial) | 29,9/45,1 in |
| Tipo de producto | Bolsa para eliminación de residuos |
| Capacidad (imperial) | 71,3 gal |
| Mostrar más |
Todas las mediciones proporcionadas son correctas según el mejor conocimiento del fabricante en el momento de la entrada, sin embargo, debido al proceso de fabricación, estas mediciones pueden variar entre lotes.