Learn More
Polyco Healthline Sacos de carga media en rollo, 90 L
Descripción
- Categoría: Sacos de basura
- Fuerza: Servicio medio
- Capacidad: 90 L
- Formato del paquete: Roll
- Diseñado para residuos domésticos e industriales generales
- Adecuado para la gestión higiénica de residuos en oficinas y lugares de trabajo
- Colores disponibles: Negro, Transparente
- Dimensiones de la bolsa: 457/725 x 975 mm (aprox. 18/29 x 39 in.) (Códigos de producto: IBB/1, BSLD1ROLL)
- Contenido del embalaje:
- 25 sacos por rollo, 8 rollos por caja, 90 cajas por palé (Código producto: IBB/1)
- 20 sacos por rollo, 10 rollos por caja, 91 cajas por palet (código producto: BSLD1ROLL)
- 25 sacos por rollo, 8 rollos por caja, 260 cajas por palé (código de producto: SCBROLL)
- 50 sacos por rollo, 10 rollos por caja, 51 cajas por palé (Código producto: MVJ029)
- Contenido de materiales reciclados:
- Contenido 100% reciclado (Códigos de producto: IBB/1, MVJ029)
- Fabricado con polietileno 100% reciclado (Código del producto: BSLD1ROLL)
- 30% de contenido reciclado (Código de producto: SCBROLL)
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Tipo de tapón | Lazo |
| Color | Negro |
| Desechables | Un solo uso |
| Material | Politeno |
| Esterilidad | No estéril |
| Cantidad | 8 x 25 bolsas/Cs. |
| Longitud (imperial) | 38,4 in |
| Anchura (imperial) | 18/28,5 in |
| Tipo de producto | Bolsa para eliminación de residuos |
| Mostrar más |
Todas las mediciones proporcionadas son correctas según el mejor conocimiento del fabricante en el momento de la entrada, sin embargo, debido al proceso de fabricación, estas mediciones pueden variar entre lotes.