Learn More
Polyco Healthline Sacos de servicio medio en mochila
Descripción
- Categoría: Sacos de basura
- Fuerza: Servicio medio
- Capacidad: 70 L, 90 L
- Formato de mochila: Flat Pack
- Diseñado para residuos domésticos e industriales generales
- Adecuado para la gestión higiénica de residuos en oficinas y lugares de trabajo
- Colores disponibles: Negro, Azul, Transparente, Verde, Rojo, Amarillo
- Dimensiones de la bolsa: 400/635 x 975 mm (aprox. 16/25 x 39 in.), 457/725 x 860 mm (aprox. 18/29 x 34 in.), 457/725 x 975 mm (aprox. 18/29 x 39 in.)
- Contenido de materiales reciclados:
- Contenido 100% reciclado (Códigos de producto: GWH6, EW/BAG, MBCOL/B, MBCOL/G, MBCOL/R, MBCOL/Y)
- Fabricado con polietileno 100% reciclado (Códigos de producto: BSLD/2, BSLD/1, BCOL/N)
- 0% contenido reciclado (Código de producto: FAC/7)
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Tipo de tapón | Lazo |
| Color | Transparente |
| Desechables | Un solo uso |
| Material | Politeno |
| Esterilidad | No estéril |
| Cantidad | 250 bolsas/cs. |
| Longitud (imperial) | 33,1 in |
| Anchura (imperial) | 27,2 in |
| Tipo de producto | Bolsa para eliminación de residuos |
| Mostrar más |
Todas las mediciones proporcionadas son correctas según el mejor conocimiento del fabricante en el momento de la entrada, sin embargo, debido al proceso de fabricación, estas mediciones pueden variar entre lotes.