Learn More
Polyco Healthline Sacos de residuos de vertedero de tamaño medio en rollo, 75 L, 10 kg
Descripción
- Categoría: Residuos Clínicos
- Fuerza: Servicio medio
- Capacidad: 75 L
- Capacidad nominal: 10 kg
- Formato del paquete: Roll
- Colores disponibles: Raya de tigre
- Aprobado por la CHSA: para la eliminación de vertederos
- Saco de residuos clínicos en vertederos con raya de tigre
- Diseñado para la segregación y manipulación clínica de residuos
- Apoya la gestión segura de los flujos de residuos sanitarios
- Contenido de materiales reciclados: 30% de contenido reciclado (Código producto: TSYB/1)
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 75 L |
| Tipo de tapón | Lazo |
| Capacidad (imperial) | 19,8 gal |
| Color | Rayas de tigre |
| Desechables | Un solo uso |
| Esterilidad | No estéril |
| Anchura (métrico) | 865 mm |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Para utilizar con (aplicación) | Gestión de residuos |
| Anchura (imperial) | 34,1 in |
| Mostrar más |
Todas las mediciones proporcionadas son correctas según el mejor conocimiento del fabricante en el momento de la entrada, sin embargo, debido al proceso de fabricación, estas mediciones pueden variar entre lotes.