Learn More
Polyco Healthline Sacos de residuos clínicos de servicio medio en rodillo
Description
- Categoría: Residuos Clínicos
- Fuerza: Servicio medio
- Capacidad: 20 L, 30 L, 90 L
- Carga nominal: 5 kg, 8 kg
- Formato del paquete: Roll
- Diseñado para la segregación y manipulación clínica de residuos
- Apoya la gestión segura de los flujos de residuos sanitarios
- Colores disponibles: Naranja, Amarillo
- Dimensiones de la bolsa: 120/432 x 660 mm (aprox. 5/17 x 26 in.), 145/559 x 635 mm (aprox. 6/22 x 25 in.), 190/711 x 990 mm (7,5/28 x 39 in. aprox.), 365/711 x 980 mm (aprox. 15/28 x 39 in.)
- Contenido de materiales reciclados:
- Contenido 100% reciclado (códigos de producto: CX50/CWMD2, CX50/CWMD3)
- Fabricado con polietileno 100% reciclado (Código de producto: AT50/CWMD3)
- Fabricado con un 30% de polietileno reciclado (Código de producto: AT25/M111)
- 30% contenido reciclado (códigos de producto: CX50/M111, MVN033)
Specifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | 90 L |
| Tipo de tapón | Lazo |
| Capacidad (imperial) | 23,8 gal |
| Color | Naranja |
| Desechables | Un solo uso |
| Longitud (métrico) | 990 mm |
| Cantidad | 8 x 25 bolsas/Cs. |
| Esterilidad | No estéril |
| Anchura (métrico) | 190/711 mm |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Show More |
Todas las mediciones proporcionadas son correctas según el mejor conocimiento del fabricante en el momento de la entrada, sin embargo, debido al proceso de fabricación, estas mediciones pueden variar entre lotes.