Descripción
Un medio líquido estéril, preparado con 200 μM de cloruro de calcio para cultivar melanocitos epidérmicos humanos. Este medio basal requiere la adición del kit HMGS (S-002-5) o HMGS-2 (S-016-5) antes de su uso.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de célula | Célula de melanocitos |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Medio 254 |
| Esterilidad | Estéril con filtro |
| Sterilization Method | Estéril con filtro |
| Con aditivos | Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES), Rojo de fenol |
| Línea de productos | Cascade Biologics |
| Cantidad | 500 mL |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Sales inorgánicas | Calcio |
| Mostrar más |