Learn More
Gibco™ Medio basal de células musculares lisas vasculares humanas (anteriormente Medio 231)
Description
Medio basal estéril líquido para cultivar células musculares lisas humanas. Para el crecimiento de células musculares lisas humanas, el medio requiere la adición de SMGS (S-007-25) antes de su uso. Para la diferenciación de las células musculares lisas humanas, el medio requiere la adición de SMDS (S-008-5) antes de su uso.
Specifications
Specifications
| Tipo de célula | Célula muscular lisa |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Medio basal de células musculares lisas vasculares humanas |
| Esterilidad | Estéril con filtro |
| Sterilization Method | Estéril con filtro |
| Con aditivos | Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES) |
| Sin aditivos | Sin Rojo Fenol |
| Línea de productos | Cascade Biologics |
| Cantidad | 500 mL |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Show More |