Learn More
Gibco™ Medio basal de células endoteliales de grandes vasos humanos (anteriormente Medio 200), sin rojo de fenol
Tienda Gibco ProductosDescripción
El medio basal de células endoteliales de grandes vasos humanos (anteriormente, “medio 200”) es un medio de cultivo tisular líquido y estéril destinado a ser utilizado como un componente de un entorno de cultivo completo para células endoteliales de grandes vasos humanos normales. Cuando se complementa con un suplemento de crecimiento de suero bajo (LSGS), este medio admite la proliferación y la proliferación de células endoteliales en densidades de cultivo entre 2,5 x 10 3 células/cm 2 y 1 x 10 5 células/cm2. Las aplicaciones adicionales pueden incluir el aislamiento primario de las células endoteliales. Este medio también está disponible con rojo fenol (Cat. N.° M200500).
El medio basal de células endoteliales de grandes vasos humanos es un medio de cultivo basal que contiene aminoácidos esenciales y no esenciales, vitaminas, otros compuestos orgánicos, oligoelementos y sales inorgánicas. Este medio no contiene antibióticos, antimicóticos, hormonas, factores de crecimiento ni proteínas. Es un medio tamponado con bicarbonato y HEPES, y está diseñado para su uso en una incubadora con una atmósfera de 5 % de CO2 y 95 % de aire. Para favorecer la implantación y la proliferación de células endoteliales humanas de grandes vasos, este medio debe complementarse con LSGS (Cat. N.° S-003-10; Kit = Cat. n.º S-003-K).
El medio basal de células endoteliales de grandes vasos humanos es un medio de cultivo basal que contiene aminoácidos esenciales y no esenciales, vitaminas, otros compuestos orgánicos, oligoelementos y sales inorgánicas. Este medio no contiene antibióticos, antimicóticos, hormonas, factores de crecimiento ni proteínas. Es un medio tamponado con bicarbonato y HEPES, y está diseñado para su uso en una incubadora con una atmósfera de 5 % de CO2 y 95 % de aire. Para favorecer la implantación y la proliferación de células endoteliales humanas de grandes vasos, este medio debe complementarse con LSGS (Cat. N.° S-003-10; Kit = Cat. n.º S-003-K).
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de célula | Células endoteliales |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Medio basal |
| Esterilidad | Estéril con filtro |
| Sterilization Method | Estéril con filtro |
| Con aditivos | Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES) |
| Sin aditivos | Sin rojo fenol |
| Línea de productos | Cascade Biologics |
| Cantidad | 500 mL |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Mostrar más |