Learn More
MP Biomedicals™ Medio 199 (modificado) con sales de Hanks con glutamina y sin bicarbonato de sodio
Código de producto. 11420275 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 x 10 L
Tamaño de la unidad:
10 litros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11420275 1 x 10 L 10 litros
1 options
Código de producto. 11420275 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 091023122
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.25€
    64.05€ / 10 litros
    Ahorro 3.20€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Medio 199 (modificado) con sales de Hanks con glutamina y sin bicarbonato de sodio
  • Polvo H199
  • Sales de Hanks' con L-glutamina
  • Sin bicarbonato de sodio
Especificaciones
Formulario Polvo
Tipo de producto Medios de cultivos celulares
Cantidad 1 x 10 L
Contenido y almacenamiento Almacenar entre 0 y 5 °C
Descripción Sales de Hanks' con glutamina y sin bicarbonato de sodio