Learn More
Gibco™ Medio 199, bicarbonato bajo en sodio
Código de producto. 11564426 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11564426 500 ml 500 ml
1 options
Código de producto. 11564426 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 31153026
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Medio 199, bicarbonato bajo en sodio
El medio 199 se desarrolló originalmente para estudios nutricionales de fibroblastos de embrión de pollo. Tiene una amplia utilidad con especies, especialmente para el cultivo de células no transformadas. El medio 199 es ampliamente utilizado en virología, producción de vacunas y cultivo in vitro de explantes primarios de epitelio pancreático de ratón y tejidos de lente de rata. Ofrecemos una gran variedad de modificaciones del medio Gibco™ 199 para diversas aplicaciones de cultivos celulares. Busque la formulación adecuada mediante la herramienta de selección de medios.
En comparación con otros medios basales, el medio 199 contiene componentes únicos, como adenina, adenosina, hipoxantina, timina y vitaminas adicionales. El medio 199 está disponible con sales de Earle para su uso con una incubadora de CO2 o con sales de Hanks para su uso sin CO2.
Uso del producto
Para uso exclusivo en investigación: no diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
Sistema de fabricación y calidad conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales
El medio 199 Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales ubicadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). La instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según las normas ISO 13485.
El medio 199 no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Este medio 199 utiliza un sistema de tampones de bicarbonato de sodio (1,25 g/l) y, por tanto, requiere un ambiente con un 3-5 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio 199
Con aditivos Glutamina, Rojo de fenol, Bicarbonato sódico, Piruvato sódico
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamíferos
Cantidad 500 ml
Certificaciones/conformidad Normas ISO 13485, FDA
pH Desde 7 hasta 7,2
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Contenido y almacenamiento De 2 a 8 °C
Descripción Medio 199, 500 ml, concentración 1X, forma líquida, con L-glutamina, rojo de fenol, bicarbonato sódico, piruvato sódico, pH de 7 a 7,2, 12 meses de vida útil, condiciones de almacenamiento de 2 a 8 °C, soluble en agua, se utiliza para cultivar células