Description
El medio 199 se desarrolló originalmente para estudios nutricionales de fibroblastos de embrión de pollo. Tiene una amplia utilidad con especies, especialmente para el cultivo de células no transformadas. El medio 199 es ampliamente utilizado en virología, producción de vacunas y cultivo in vitro de explantes primarios de epitelio pancreático de ratón y tejidos de lente de rata. Ofrecemos una gran variedad de modificaciones del medio Gibco™ 199 para diversas aplicaciones de cultivos celulares. Busque la formulación adecuada mediante la herramienta de selección de medios.
En comparación con otros medios basales, el medio 199 contiene componentes únicos, como adenina, adenosina, hipoxantina, timina y vitaminas adicionales. La formulación de este medio 199 contiene sales de Hanks para su uso sin CO2.
Uso previsto del producto
Para uso diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Producción según las normas de correcta fabricación actuales
El medio 199 Gibco™ se fabrica en unas instalaciones ubicadas en Paisley, Escocia, Reino Unido, conformes con las normas de correcta fabricación actuales. La instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según las normas ISO 13485.
El medio 199 no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Por lo tanto, el MEM requiere suplementación, generalmente con suero fetal bovino (SFB) al 10 %. La formulación de este medio 199 no requiere un entorno de CO2 para mantener el pH fisiológico.
Las formas en polvo del medio de cultivo celular Gibco™ requieren suplementos de bicarbonato sódico, ajuste del pH y filtración en el momento de la preparación (para obtener más detalles, consulte el protocolo).
En comparación con otros medios basales, el medio 199 contiene componentes únicos, como adenina, adenosina, hipoxantina, timina y vitaminas adicionales. La formulación de este medio 199 contiene sales de Hanks para su uso sin CO2.
Uso previsto del producto
Para uso diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Producción según las normas de correcta fabricación actuales
El medio 199 Gibco™ se fabrica en unas instalaciones ubicadas en Paisley, Escocia, Reino Unido, conformes con las normas de correcta fabricación actuales. La instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según las normas ISO 13485.
El medio 199 no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Por lo tanto, el MEM requiere suplementación, generalmente con suero fetal bovino (SFB) al 10 %. La formulación de este medio 199 no requiere un entorno de CO2 para mantener el pH fisiológico.
Las formas en polvo del medio de cultivo celular Gibco™ requieren suplementos de bicarbonato sódico, ajuste del pH y filtración en el momento de la preparación (para obtener más detalles, consulte el protocolo).
Specifications
Specifications
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | Medio 199, sales equilibradas de Hanks |
| Con aditivos | Glutamina, Solución salina equilibrada de Hanks (HBSS), HEPES, Rojo de fenol |
| Sin aditivos | Sin bicarbonato sódico |
| Para utilizar con (aplicación) | Para cultivo celular, cultivo de células de mamífero, producción de vacunas, cultivo in vitro |
| Cantidad | 10 l |
| Certificaciones/conformidad | Normas ISO 13485, FDA |
| pH | Desde 7 hasta 7,4 |
| Contenido y almacenamiento | De 2 a 8 °C |
| Descripción | Sales equilibradas de Hanks, Medio 199, 10 l, forma en polvo, L-glutamina, tampón HEPES, temperatura de almacenamiento entre 2 y 8 °C, vida útil de 36 meses, para cultivo celular de mamíferos, producción de vacunas y cultivo in vitro |