Descripción
El medio 199 se desarrolló originalmente para estudios nutricionales de fibroblastos de embrión de pollo. Tiene una amplia utilidad con especies, especialmente para el cultivo de células no transformadas. El medio 199 es ampliamente utilizado en virología, producción de vacunas y cultivo in vitro de explantes primarios de epitelio pancreático de ratón y tejidos de lente de rata. Ofrecemos una variedad de Gibco™ Modificaciones del medio 199 para una variedad de aplicaciones de cultivo celular. Encuentre la formulación adecuada utilizando la herramienta de selección de medios.
En comparación con otros medios basales, el medio 199 contiene componentes únicos, como adenina, adenosina, hipoxantina, timina y vitaminas adicionales. Esta formulación del medio 199 contiene sales de Hanks para su uso sin CO2.Uso previsto del productoPara
uso de diagnóstico
in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Cualquier uso distinto al previsto puede constituir una violación de la legislación local.
Fabricación con cGMP en dos sitios
Gibco™ El medio 199 se fabrica en una instalación que cumple con las normas cGMP, ubicada en Paisley, Escocia, Reino Unido. La instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la ISO Norma 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos una solución comparable Gibco™ Producto mediano 199 elaborado en nuestras instalaciones de Grand Island. Esta instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la ISO Normas 13485.
El medio 199 no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Por lo tanto, el MEM requiere suplementación, generalmente con 10 % de suero fetal bovino (SFB). Esta formulación del medio 199 no requiere un ambiente de CO2 para mantener el pH fisiológico.
En comparación con otros medios basales, el medio 199 contiene componentes únicos, como adenina, adenosina, hipoxantina, timina y vitaminas adicionales. Esta formulación del medio 199 contiene sales de Hanks para su uso sin CO2.Uso previsto del productoPara
uso de diagnóstico
in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Cualquier uso distinto al previsto puede constituir una violación de la legislación local.
Fabricación con cGMP en dos sitios
Gibco™ El medio 199 se fabrica en una instalación que cumple con las normas cGMP, ubicada en Paisley, Escocia, Reino Unido. La instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la ISO Norma 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos una solución comparable Gibco™ Producto mediano 199 elaborado en nuestras instalaciones de Grand Island. Esta instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la ISO Normas 13485.
El medio 199 no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Por lo tanto, el MEM requiere suplementación, generalmente con 10 % de suero fetal bovino (SFB). Esta formulación del medio 199 no requiere un ambiente de CO2 para mantener el pH fisiológico.
Especificaciones
Especificaciones
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Medio 199 |
| Con aditivos | Glutamina, Solución salina equilibrada de Hanks (HBSS), HEPES, Rojo de fenol |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo de células de mamíferos |
| Cantidad | 500 ml |
| Certificaciones/conformidad | Normas ISO 13485, FDA |
| Estado normativo | Para uso exclusivo en investigación |
| Contenido y almacenamiento | De 2 a 8 °C |
| Descripción | Medio 199, 500 ml, forma líquida, con sales de Hanks, L-glutamina, HEPES, rojo fenol, 12 meses de vida útil, condiciones de almacenamiento de 2 a 8 °C, soluble en agua, utilizado para cultivo celular de mamíferos |