Learn More
Gibco™ Medio 199, sales de Earle
Código de producto. 11544426 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11544426 500 ml 500 ml
1 options
Código de producto. 11544426 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 31150022
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Medio 199, sales de Earle
El medio 199 se desarrolló originalmente para estudios nutricionales de fibroblastos de embrión de pollo. Tiene una amplia utilidad con especies, especialmente para el cultivo de células no transformadas. El medio 199 es ampliamente utilizado en virología, producción de vacunas y cultivo in vitro de explantes primarios de epitelio pancreático de ratón y tejidos de lente de rata. Ofrecemos una gran variedad de modificaciones del medio Gibco™ 199 para diversas aplicaciones de cultivos celulares. Busque la formulación adecuada mediante la herramienta de selección de medios.
En comparación con otros medios basales, el medio 199 contiene componentes únicos, como adenina, adenosina, hipoxantina, timina y vitaminas adicionales. El medio 199 está disponible con sales de Earle para su uso con una incubadora de CO2 o con sales de Hanks para su uso sin CO2.
Uso previsto del producto
Para diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Sistema de fabricación y calidad conforme con las buenas prácticas de fabricación actuales
El medio 199 Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de medio 199 Gibco™ idéntico realizado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.) (11150-059). Esta instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la norma ISO 13485.
El medio 199 no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. El medio 199 utiliza un sistema de tampones de bicarbonato de sodio (2,2 g/l) y, por tanto, requiere un ambiente con un 5–10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Clasificación Origen animal
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio 199
Con aditivos Glutamina, Rojo de fenol
Sin aditivos Sin HEPES
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamíferos
Cantidad 500 ml
Certificaciones/conformidad Normas ISO 13485, FDA
pH Desde 7,1 hasta 7,4
Estado normativo Para uso diagnóstico in vitro
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: –2 8 °C. Proteger de la luz
Condiciones de envío: Periodo de validez a temperatura ambiente
: 12 meses desde la fecha de fabricación
Descripción Medio 199, 500 mL, concentración 1X, forma líquida, con L-glutamina, rojo fenol, pH de 7,1 a 7,4, vida útil de 12 meses, osmolalidad de 290 a 310 mOsm/kg, condiciones de almacenamiento de 2 a 8 °C, utilizado para cultivo de células de mamíferos.