Learn More
Gibco™ Medium 199, Earle's Salts (10X)
Código de producto. 11500566 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11500566 500 mL cada uno
1 options
Código de producto. 11500566 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 21180021
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Medio 199, sales de Earle (10X)
El medio 199 se desarrolló originalmente para estudios nutricionales de fibroblastos de embrión de pollo. Tiene una amplia utilidad con especies, especialmente para el cultivo de células no transformadas. El medio 199 es ampliamente utilizado en virología, producción de vacunas y cultivo in vitro de explantes primarios de epitelio pancreático de ratón y tejidos de lente de rata. Ofrecemos una gran variedad de modificaciones del medio Gibco™ 199 para diversas aplicaciones de cultivos celulares. Busque la formulación adecuada mediante la herramienta de selección de medios.
En comparación con otros medios basales, el medio 199 contiene componentes únicos, como adenina, adenosina, hipoxantina, timina y vitaminas adicionales. El medio 199 está disponible con sales de Earle para usar con una incubadora de CO2 o con sales de Hanks para usar sin CO2.
Sistema de elaboración y calidad conforme las buenas prácticas de fabricación actuales
El medio 199 Gibco™ se elabora en unas instalaciones que cumplen con las buenas prácticas de fabricación actuales y que se encuentran ubicadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para mantener la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto del medio 199 Gibco™ similar fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.) (11825-015). Estas instalaciones se han registrado en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y tienen la certificación según la norma ISO 13485.
El medio 199 no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. El medio 199 utiliza un sistema de tampón de bicarbonato sódico (2,2 g/l) y, por lo tanto, requiere un entorno con CO2 al 5–10 %.
Las formas concentradas del medio de cultivo celular Gibco™ requieren suplementos de bicarbonato sódico, ajuste del pH y filtración en el momento de la preparación (para obtener más detalles, consulte el protocolo).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Células de mamíferos
Clasificación Origen animal
Concentración 10 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio 199
Esterilidad Estéril con filtro
Con aditivos Glutamina, Rojo de fenol, Sales de Earle, Piruvato sódico
Sin aditivos Sin HEPES, Sin bicarbonato sódico
Calidad de fabricación cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Línea de productos Gibco
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Osmolalidad 2400 - 2900 mOsm/kg
pH entre 2 y 2,8
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz.
Condiciones de envío: Ambiente.
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación.
Entorno de cultivo CO2
Culture Type Cultivo de células de mamíferos
Mostrar más Mostrar menos
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.