Learn More
MP Biomedicals™ Medio 199 con sal Earle's (E199), con L-glutamina, sin bicarbonato de sodio
Tienda MP Biomedicals ProductosDescripción
- Médium 199, descrito originalmente por Morgan y sus colegas (1950), es una fuente nutricional completamente definida para el cultivo celular.
- Sus investigaciones demostraron que el crecimiento celular podía medirse en este medio.
- Tiene una amplia aplicabilidad en especies, incluido el cultivo de tipos de células no transformadas.
- Puede utilizarse para la producción de vacunas y el cultivo in vitro de tejidos de cristalino de rata y explantos epiteliales pancreáticos primarios de ratón.
- Está disponible en sales de Earle o de Hanks.
Especificaciones
Especificaciones
| Formulario | Polvo |
| Cantidad | 10 L |
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.