Learn More
Gibco™ Human Mammary Epithelial Cell Basal Medium (formerly Medium 171)
Código de producto. 10154823 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10154823 500 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10154823 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor M171500
 Artículo restringido
En stock
Medio de cultivo de tejidos líquidos y estériles destinado a su uso en un entorno de cultivo completo para el crecimiento de células epiteliales mamarias humanas normales. Contiene aminoácidos esenciales y no esenciales, vitaminas, otros compuestos orgánicos, minerales traza y sales inorgánicas.
El medio basal celular epitelial mamario humano (anteriormente denominado ‘medio 171’) es un medio de cultivo tisular líquido estéril diseñado para su uso en un entorno de cultivo completo para el crecimiento de células epiteliales mamarias humanas normales. Este medio contiene aminoácidos esenciales y no esenciales, vitaminas, otros compuestos orgánicos, minerales traza y sales inorgánicas. No contiene antibióticos, antimicóticos, hormonas, factores de crecimiento ni proteínas. Es un medio tamponado con bicarbonato y HEPES, y está diseñado para su uso en una incubadora con una atmósfera de 5 % de CO2 y 95 % de aire.
Para apoyar la siembra en placa y la proliferación a largo plazo de células epiteliales mamarias humanas normales, el medio basal celular epitelial mamario humano debe complementarse con el suplemento de crecimiento epitelial mamario (MEGS) (n.º de cat. de cat. S0155). Cada frasco de 5 ml de MEGS contiene todos los factores de crecimiento, hormonas y extractos de tejido necesarios para el cultivo de células epiteliales mamarias humanas normales, y es la cantidad correcta de suplemento para un frasco de 500 ml de medio basal celular epitelial mamario humano.
Si un frasco 500 ml de medio se suplementa con MEGS, las concentraciones finales de los componentes en el medio suplementado son: BPE, 0,4 % v/v; factor de crecimiento I humano recombinante semejante a la insulina, 0,01 μg/ml; hidrocortisona, 0,5 μg/ml; y factor de crecimiento epidérmico humano recombinante, 3 ng/ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Células de mamíferos
Clasificación Sin suero
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio 171
Serum Level Sin suero
Esterilidad Estéril con filtro
Sterilization Method Estéril con filtro
Con aditivos Rojo de fenol
Línea de productos Cascade Biologics
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Contenido y almacenamiento 4 grados C
Culture Type Cultivo de células de mamíferos