Learn More
Gibco™ Medium 154CF, Kit
GREENER_CHOICE
Product Code. 10144823
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Unit Size:
500 ml
Product Code. Cantidad unitSize
10144823 500 mL 500 ml
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10144823 Supplier Gibco™ Supplier No. M154CF500
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Medio 154CF, Kit
Un medio líquido estéril para el cultivo de queratinocitos epidérmicos humanos. El medio 154CF es el medio 154 preparado sin cloruro de calcio. El cloruro de calcio se proporciona como un componente separado con cada frasco de medio. Este medio basal requiere la adición del kit HKGS (S-001-5) o HKGS (S-001-K) antes de su uso.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de célula Célula de queratinocitos
Clasificación Sin suero
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio, kit
Serum Level Sin suero
Esterilidad Estéril con filtro
Sterilization Method Estéril con filtro
Con aditivos Rojo de fenol
Sin aditivos Sin Cloruro de calcio
Línea de productos Cascade Biologics
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Contenido y almacenamiento 4 grados C
Culture Type Cultivo de células de mamíferos