Learn More
Gibco™ Medio basal de expansión de fibroblastos humanos (anteriormente Medio 106)
Código de producto. 10043083 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10043083 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 10043083 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor M106500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El medio basal de expansión de fibroblastos humanos (anteriormente medio 106) es un medio de cultivo de tejidos líquido y estéril destinado a utilizarse como un componente en un entorno de cultivo completo para el crecimiento de fibroblastos dérmicos humanos normales.
Este medio de cultivo basal contiene:
  • Aminoácidos esenciales y no esenciales
  • Vitaminas
  • Otros compuestos orgánicos
  • Oligoelementos
  • Sales inorgánicas.
El medio basal de expansión de fibroblastos humanos NO contiene:
  • Antibióticos
  • Antimicóticos
  • Hormonas
  • Factores de crecimiento
  • Proteínas
Este medio es un medio tamponado con bicarbonato y HEPES, y está diseñado para su uso en una incubadora con una atmósfera de 5 % de CO2 y 95 % de aire. Para apoyar la siembra en placa y la proliferación a largo plazo de fibroblastos dérmicos humanos, el medio basal de expansión de fibroblastos humanos debe complementarse con un suplemento de crecimiento bajo en suero (LSGS, n.º de cat. S-003-10), o el kit de suplemento de crecimiento bajo en suero (kit LSGS, n.º de n.º S-003-K).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Células de fibroblastos
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio 106
Esterilidad Estéril con filtro
Sterilization Method Estéril con filtro
Con aditivos Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES), Rojo de fenol
Línea de productos Cascade Biologics
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Contenido y almacenamiento Almacenar a 4°C.
Culture Type Cultivo de células de mamíferos