Learn More
Pal International™ Toallitas desinfectantes sin alcohol MediPal
Código de producto. 30158552
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
20 x 21 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
30158552 20 x 21 cm paquete de 200
1 options
Código de producto. 30158552 Proveedor Pal International™ N.º de proveedor W615110MPCE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9.75€
    8.95€ / paquete de 200
    Ahorro 0.80€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Envase de 2 Litros con 200 toallitas. Pal International™ El bote de toallitas desinfectantes sin alcohol MediPal es adecuado para la limpieza y desinfección general diaria de superficies duras no porosas y dispositivos médicos no invasivos.
  • Bidón de 2,0 l con 200 toallitas desinfectantes sin alcohol
  • Adecuado para la limpieza y desinfección diaria general de superficies duras no porosas y dispositivos médicos no invasivos.
  • Guárdelo en carros, mostradores o montado en la pared en un soporte dispensador.
  • Apoya a las instituciones de salud para alcanzar sus objetivos clínicos y presupuestarios.
  • Ayudar a los equipos de prevención de infecciones a combatir las infecciones y garantizar entornos saludables y clínicamente limpios para los pacientes.
  • Altamente eficaz a partir de 30 segundos.
  • Comprobado que elimina la mayoría de microorganismos como bacterias, virus y esporas.
  • Probado de forma independiente según una variedad de estándares europeos, incluida la nueva prueba europea EN16615:2015 (prueba de 4 campos)
Especificaciones
Tipo de producto Toallitas desinfectantes
Certificaciones/conformidad Norma EN
Dimensiones (L x An) 20 x 21 cm
Para utilizar con (aplicación) Para limpiar y desinfectar manos, superficies y equipos en entornos clínicos y sanitarios.