Learn More
Liebherr™ Refrigerador de laboratorio MediLine
Código de producto. 15260469 Tienda Liebherr Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
152 l
Modelo de puerta:
Macizo
Consumo energético:
369 kWh/a
Estantes:
3
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Modelo de puerta Consumo energético Estantes unitSize
15260469 152 l Macizo 369 kWh/a 3 cada uno
1 options
Código de producto. 15260469 Proveedor Liebherr™ N.º de proveedor LKUV1613
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
El refrigerador de laboratorio Liebherr™ MediLine con interior a prueba de chispas ofrece un almacenamiento seguro, preciso y duradero de productos sensibles a la temperatura, y está totalmente equipado para aplicaciones de laboratorio con la calidad de fabricación de Liebherr en la que puede confiar. Opciones de asignación de temperatura EN 60068 y de control inteligente.
  • De alcance, 1 sección, anchura de 600 mm
  • Intervalo de temperatura de + 3/+ 16 °C, exterior blanco, interior de poliestirol moldeado de grado comercial y refrigeración asistida por ventilador.
  • Clase climática 7, refrigerante R 600a.
  • Controlador digital con resolución de 0,1 °C, bloqueo de teclado con contraseña, interfaz RS 485 y contacto de alarma sin tensión
  • Puerto de acceso para sonda de temperatura externa, termostato de seguridad adicional
  • Registro de alarmas de los 3 últimos eventos con temperaturas mín./máx., duración, etc.
  • Cerradura de puerta, bisagras reversibles, puerta de cierre automático
  • 45 kg de carga en el estante
Especificaciones
Tipo Refrigerador de laboratorio
Capacidad (métrico) 152 l
Intervalo de temperatura 3°C a 16°C
Resolución de temperatura 0,1 °C
Estabilidad de la temperatura Gradiente a 5,1 °C
Refrigerante R 600a
Modelo de puerta Macizo
No. of Doors 1
Door Material Acero
N.º de cajones 0
Estantes 3
Capacidad del estante (métrico) 45 kg
Material de la cabina Acero
Acabado exterior Acero con revestimiento blanco
Aislamiento 40 mm de HDPE
Interior Plástico blanco
Modelo Para debajo de mesa, LKUv 1613
Pantalla LED
Ruedas giratorias No
Color Blanco
Tipo de control Digital
Incluye Sistema de alarma visual y audible, asa ergonómica, guías de rodillos, cubierta de aluminio para evaporador, sonda de temperatura NTC
Descongelación Automático
Iluminación Luz LED interna
Opciones de vigilancia SmartCoolingHub
Salidas de datos RS 485
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 60 ×61,5 × 82 cm (L ×F ×Al)
Fondo exterior (métrico) 61,5 cm
Fondo interior (métrico) 43,5 cm
Altura exterior (métrico) 82 cm
Altura (métrico) interior 67 cm
Anchura exterior (métrico) 59,7 cm
Anchura (métrico) interior 44 cm
Amperaje 1,0 A
Tensión 220/240 V
Frecuencia 50 Hz
Consumo energético 369 kWh/a
Peso con embalaje (métrico) 46 kg
Peso (métrico) 43 kg