Learn More
Ácido Medicagénico, TRC
Código de producto. 30469807
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30469807 1 mg 1 miligramo
30468732 5 mg 5 miligramos
30468861 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30469807 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2038101MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 599-07-5
Fórmula molecular C30H46O6
Peso molecular (g/mol) 502.68
Sinónimo (2beta,3beta,4alpha)-2,3-dihydroxy-Olean-12-ene-23,28-dioic acid, 2beta,3beta-dihydroxy-Olean-12-ene-23,28-dioic acid, (2beta,3beta,4alpha)-2,3-Dihydroxyolean-12-ene-23,28-dioic acid, 2beta,3beta-Dihydroxyolean-12-en-23,28-dioic acid, Castanogenin, Medicogenic acid, NSC 382024
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,4aR,6aR,6bS,8aS,12aS,14aR,14bR)-2,3-dihidroxi-4,6a,6b,11,11,14b-hexametil-1,2,3,4a,5,6,7,8,9,10,12,12,14,14a-tetradecahidropiceno-4,8a-ácido dicarboxílico
SMILES CC1(C)CC[C@@]2(CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)C[C@H](O)[C@H](O)[C@](C)([C@@H]5CC[C@@]34C)C(=O)O)[C@@H]2C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Medicagenic Acid
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C30H46O6/c1-25(2)11-13-30(24(35)36)14-12-27(4)17(18(30)15-25)7-8-20-26(3)16-19(31)22(32)29(6,23(33)34)21(26)9-10-28(20,27)5/h7,18-22,31-32H,8-16H2,1-6H3,(H,33,34)(H,35,36)/t18-,19-,20+,21+,22-,26+,27+,28+,29-,30-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 502.3294