Learn More
BRAND™ Frasco para medios de cultivo
Código de producto. 15650469 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15650469 500 ml paquete de 4
1 options
Código de producto. 15650469 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 122710
Cierre al vacío con escala para filtración estéril
  • Boro 3.3
  • GL 56
  • Tapón de rosca de polipropileno
  • Frasco de altura baja
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Capacidad (métrico) 500 ml
    Cantidad 4
    Esterilidad Estéril
    Closure Included Sí
    Tipo de producto Frasco de medios de cultivo de filtración estéril
    Material del cierre Polipropileno