Learn More
Ansell Guantes quirúrgicos de látex MEDI-GRIP
Código de producto. 17734949 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
5,5
6
6.5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
50 pares
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17734949 5,5 50 pares
17744949 6 50 pares
17754949 6.5 50 pares
17764949 7 50 pares
17774949 7,5 50 pares
17784949 8 50 pares
17794949 8,5 50 pares
17704959 9 50 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 17734949 Proveedor Ansell N.º de proveedor 330200755
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    197.40€
    38.65€ / 50 pares
    Ahorro 158.75€
    80% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Guantes quirúrgicos de látex sin polvo que proporcionan comodidad diaria, movilidad y protección fiable.
  • Los guantes con forma anatómica exclusivos proporcionan un ajuste cómodo y minimizan la fatiga de las manos
  • Formulación de látex suave y maleable con grosor optimizado para proporcionar una buena sensibilidad táctil y movilidad
  • Revestimiento de polímero para una colocación rápida y sencilla
Especificaciones
AQL 0,65
Color Natural
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Totalmente texturizados
Material Látex de caucho natural
En polvo sin polvo
Tamaño 5,5
Esterilidad Estéril