Learn More
Medetomidine, MedChemExpress
Código de producto. 16467278
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16467278 10 mg 10 miligramos
16439797 5 mg 5 miligramos
16433297 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16467278 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17034
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Medetomidine(Domtor) is a potent, highly selective α2-adrenoceptor agonist (Ki values are 1.08 and 1750 nM for α2- and α1-adrenoceptors respectively).
Medetomidine(Domtor) is a potent, highly selective α2-adrenoceptor agonist (Ki values are 1.08 and 1750 nM for α2- and α1-adrenoceptors respectively).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Medetomidine
Forma física Solid
CAS 86347-14-0
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H16N2
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (1248.25 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES CC(C1=CN=CN1)C2=CC=CC(C)=C2C
Peso molecular (g/mol) 200.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.28
Porcentaje de pureza 99.85%