Learn More
Clorhidrato de Medetomidina, TRC
Código de producto. 18000650
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18000650 50 mg 50 miligramos
18061130 10 mg 10 miligramos
18053340 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18000650 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM20325050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86347-15-1
Fórmula molecular C13 H16 N2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 236.74
Sinónimo Medetomidine Hydrochloride, 1H-Imidazole, 5-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-, hydrochloride (1:1), 1H-Imidazole, 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-, monohydrochloride (9CI), Domitor, MPV 785, Zalopine, 5-[1-(2,3-Dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole hydrochloride, 4-(1-(2,3-Dimethylphenyl)ethyl)-1H-imidazole hydrochloride
Nombre IUPAC 4-[1-(2,3-dimetilfenil)etilo]-1H-imidazol; Cloruro
SMILES Cl.CC(c1c[nH]cn1)c2cccc(C)c2C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Medetomidine Hydrochloride
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16N2.ClH/c1-9-5-4-6-12(10(9)2)11(3)13-7-14-8-15-13;/h4-8,11H,1-3H3,(H,14,15);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.108
Porcentaje de pureza >95%