Learn More
Medetomidine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16487278
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
16487278 10 mg 10 miligramos
16453297 50 mg 50 miligramos
2 options
Código de producto. 16487278
Marca: Medchem Express HY17034B10mg
MedChemExpress Medetomidine hydrochloride is an agonist of adrenergic alpha-2 receptor, which is used in veterinary medicine for its analgesic properties.
Medetomidine hydrochloride is an agonist of adrenergic alpha-2 receptor, which is used in veterinary medicine for its analgesic properties.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Medetomidine hydrochloride
Forma física Solid
CAS 86347-15-1
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H17ClN2
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo MPV785
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (422.40 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 100 mg/mL (422.40 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (211.20 mM)
SMILES CC(C1=CN=CN1)C2=CC=CC(C)=C2C.Cl
Peso molecular (g/mol) 236.74
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.74
Porcentaje de pureza 99.92%