Learn More
Medetomidina-d3 Cloruro, TRC
Código de producto. 30471037
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30471037 10 mg 10 miligramos
30468071 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30471037 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM20325310MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1246820-20-1
Fórmula molecular C13 2H3 H13 N2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 239.76
Sinónimo 4-[2,2,2-Trideuterio-1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-3H-imidazole hydrochloride, Medetomidine-d3 hydrochloride, Medetomidine-D3 hydrochloride (ethyl-2,2,2-D3), Zalopine-d3, 5-[1-(2,3-Dimethylphenyl)ethyl-2,2,2-d3]-1H-imidazole hydrochloride, 4-(1-(2,3-Dimethylphenyl)ethyl-2,2,2-d3)-1H-imidazole hydrochloride
Nombre IUPAC 4-[2,2,2-trideuterio-1-(2,3-dimetilfenil)etilo]-1H-imidazol; Cloruro
SMILES Cl.[2H]C([2H])([2H])C(c1c[nH]cn1)c2cccc(C)c2C
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Medetomidine ethyl-2,2,2-d3 hydrochloride
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16N2.ClH/c1-9-5-4-6-12(10(9)2)11(3)13-7-14-8-15-13;/h4-8,11H,1-3H3,(H,14,15);1H/i3D3;
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.1269
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.