Learn More
Medetomidina-13C,d3 Cloruro, TRC
Código de producto. 30479914
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30479914 10 mg 10 miligramos
30477534 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30479914 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM20325210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1216630-06-6
Fórmula molecular 13C C12 2H3 H13 N2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 240.75
Sinónimo 4-[2,2,2-Trideuterio-1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl-2-13C]-3H-imidazole hydrochloride, Medetomidine-13C,d3 hydrochloride, Medetomidine-13C,D3 hydrochloride (ethyl-2-13C,2,2,2-D3), Zalopine-13C,d3, 5-[1-(2,3-Dimethylphenyl)ethyl-2-13C,2,2,2-d3]-1H-imidazole hydrochloride, 4-(1-(2,3-Dimethylphenyl)ethyl-2-13C,2,2,2-d3)-1H-imidazole hydrochloride
Nombre IUPAC 4-[2,2,2-trideuterio-1-(2,3-dimetilfenilo)(2^{13}C)etilo]-1H-imidazol; Cloruro
SMILES Cl.[2H][13C]([2H])([2H])C(c1c[nH]cn1)c2cccc(C)c2C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Medetomidine ethyl-2-13C,2,2,2-d3 hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16N2.ClH/c1-9-5-4-6-12(10(9)2)11(3)13-7-14-8-15-13;/h4-8,11H,1-3H3,(H,14,15);1H/i3+1D3;
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.1302
Porcentaje de pureza >95%