Learn More
MED4 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. p-200106477 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30234128 150 μL 150 microlitros
30234512 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30234128 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 678391IG150UL
Mouse Monoclonal Antibody
The MED4 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human MED4. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The MED4 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno MED4
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 2E6F4
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes DRIP36; FLJ10956; HSPC126; RP11-90M2.2; TRAP36; VDRIP
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Protein A purification
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 29079
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C.
Peso molecular del anticuerpo ∼36 kDa
Tipo de producto Monoclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a