missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MED18 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15633985
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15633985 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15633985 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA550052

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The antibody detects endogenous levels of total MED18 protein.

Zinc, an essential element required for cell proliferation and differentiation, plays a role in a diverse array of cellular functions, including acting as a cofactor for numerous enzymes and transcription factors and as a neuroregulator. The zinc transporter (ZnT) family regulates the supply of zinc within cells, and its members are characterized by containing six membrane-spanning domains, a large histidine-rich intracellular loop, and a C-terminal tail. ZnT-1, a ubiquitous protein of approximately 60 kDa, localizes to the plasma membrane to aid in the export of zinc out of cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MED18
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica MED18
N.º de referencia del gen Q9BUE0, Q9CZ82
Alias de gen 2810046C01Rik; FLJ20045; Med18; mediator 18; Mediator complex subunit 18; mediator of RNA polymerase II transcription subunit 18; mediator of RNA polymerase II transcription, subunit 18 homolog; p28b; TRAP/mediator complex subunit p28b
Símbolos de los genes MED18
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthesized peptide derived from internal of human MED18.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54797, 67219
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.