Learn More
Macherey-Nagel™ Prueba médica Combi 10™ VET, Paquete de recarga
Código de producto. 10068444 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 tiras
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10068444 100 tiras cada uno
1 options
Código de producto. 10068444 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 930870
En stock
Análisis de orina confiable para su mascota en el punto de atención.
  • El uso de tiras reactivas de orina se reconoce como un método de detección moderno en la práctica médica.
  • En cuestión de minutos se puede obtener el estado de salud.
  • Simplifica la decisión sobre futuras acciones diagnósticas y terapéuticas.
Especificaciones
Formato Tira de prueba de orina
Tipo Análisis de orina: glucosa, cetonas, proteínas, sangre, leucocitos, nitrito, gravedad específica, pH, bilirrubina y urobilinógeno.
Tipo de empaquetado Paquete de recarga
Cantidad 100 tiras