Learn More
AMPri™ Guantes de examen de látex Premium Grip Med-Comfort, PPE, Cat. III
Código de producto. 16836081
Change view
Click to view available options
Tamaño:
L
M
Pequeño
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Tamaño unitSize
16836081 XL paquete de 100
16826081 Pequeño paquete de 100
16816081 M paquete de 100
16806081 L paquete de 100
4 options
Código de producto. 16836081
Marca: AMPri™ 01037XL
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los guantes de examen de látex AMPri™ Med-Comfort no estériles son libres de polvo y tienen un acabado texturizado para un buen agarre.
  • AQL 1,5
  • Guantes de examen de gran agarre
  • Las aplicaciones incluyen el uso en el laboratorio, la clínica, la farmacia, la odontología y la industria alimentaria
  • Protegen contra sustancias químicas y microorganismos
  • Ajuste ambidiestro
  • Sin talco
  • No estéril
  • Color: blanco
  • Acabado con textura
  • Desechables
Especificaciones
Certificaciones/conformidad AQL 1,5
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 455-1, EN374-1/4/5, EN420, para uso alimentario
Color Blanco
Desechables Sí
Laboratory/Cleanroom Use Laboratorio
Latex Free No
Material Látex
Tamaño XL
Grosor (métrico) Puño: 0,08 mm; Palma: 0,10 mm; puntas de los dedos: 0,12 mm
Longitud (métrico) 240 mm