Learn More
AMPri™ Guantes de examen de látex Premium Grip Med-Comfort, PPE, Cat. III
Código de producto. 16826081
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
L
M
Pequeño
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
16826081 Pequeño paquete de 100
16816081 M paquete de 100
16806081 L paquete de 100
16836081 XL paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 16826081 Proveedor AMPri™ N.º de proveedor 01037S
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Los guantes de examen de látex AMPri™ Med-Comfort no estériles son libres de polvo y tienen un acabado texturizado para un buen agarre.
  • AQL 1,5
  • Guantes de examen de gran agarre
  • Las aplicaciones incluyen el uso en el laboratorio, la clínica, la farmacia, la odontología y la industria alimentaria
  • Protegen contra sustancias químicas y microorganismos
  • Ajuste ambidiestro
  • Sin talco
  • No estéril
  • Color: blanco
  • Acabado con textura
  • Desechables
Especificaciones
Certificaciones/conformidad AQL 1,5
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 455-1, EN374-1/4/5, EN420, para uso alimentario
Color Blanco
Desechables Sí
Uso en laboratorio/sala limpia Laboratorio
Latex Free No
Material Látex
Tamaño Pequeño
Grosor (métrico) Puño: 0,08 mm; Palma: 0,10 mm; puntas de los dedos: 0,12 mm
Longitud (métrico) 240 mm