Learn More
AMPri Med-Comfort Mono blanco de polipropileno
Código de producto. 31740956
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
31740956 Pequeño paquete de 50
31741020 M paquete de 50
31741092 L paquete de 50
31740988 XL paquete de 50
31741027 2XL paquete de 50
31740998 3XL paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 31740956 Proveedor AMPri N.º de proveedor 05160WS
Fecha estimada de envoi: 10-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Monouso desechable con cremallera y capó para uso protector, disponible en varios tamaños.
  • Tipo de producto: Petos
  • Fabricante: AMPri
  • Marca: Med-Comfort
  • Úsalo como: Producto desechable
  • : Blanco
  • Característica especial: Capó
  • Material: Polipropileno
  • Categoría de EPP: EPI Cat I
  • Cumplimiento de las normas: (UE) 2016/425
  • Adecuado para su uso con alimentos alcohólicos, grasos, ácidos, secos y acuosos
  • Aplicación: Ropa protectora
  • Aprobado para los siguientes sectores: Industria, servicios de contacto cercano, hospitales y restauración
  • Sujetador: Cremallera
  • Puño: Banda elástica
Especificaciones
Tipo de producto Mono de protección
Tamaño Pequeño
Sexo Unisex
Material Polipropileno
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Estilo de cintura Estándar
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Elástico
Estilo de cuello Campana extractora
Tipo de campana extractora Estándar
Tipo de tapón Cremallera
Tipo de costura Herméticas
Esterilidad No estéril
Resistencia Ninguno
Longitud (métrico) 162 cm
Peso (métrico) 57 cm