Learn More
AMPri Med-Comfort Máscara Verde OP
Código de producto. 31741175
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
31741175 Verde paquete de 500
1 options
Código de producto. 31741175 Proveedor AMPri N.º de proveedor 02201G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mascarilla médica tipo IIR de forro polar en verde, protección bucal de un solo uso.
  • Fabricante: AMPri
  • Marca: Med-Comfort
  • Producto desechable
  • Capas: de tres capas
  • : Verde
  • Cierre: Bucle auricular
  • Tamaño adulto
  • Características especiales: libre de látex y de fibra de vidrio
  • Clase de dispositivos médicos: MD clase i
  • Material: Polipropileno
  • Estándar: EN 14683
  • Clasificación de mascarillas: Mascarillas quirúrgicas
  • Aplicación: Ropa higiénica
  • Área(s) de uso: Laboratorio, medicina, industria
  • Sectores adecuados: Gobiernos, educación, odontología, industria, servicios de contacto cercano, hospitales, restauración y otros sectores sanitarios
  • Dimensiones: 175 mm x 95 mm (largo x ancho)
Especificaciones
Tipo de producto Mascarilla quirúrgica
Color Verde
Fastening Type Sujeciones en las orejas
Material Polipropileno
Tamaño Talla única
Esterilidad No estéril
Modelo Plisado