Learn More
AMPri Med-Comfort Mono blanco de polipropileno desechable
Código de producto. 31741007
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
31741007 M paquete de 50
31740955 L paquete de 50
31740959 XL paquete de 50
31741103 2XL paquete de 50
31741025 3XL paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 31741007 Proveedor AMPri N.º de proveedor 05164WM
Fecha estimada de envoi: 10-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mono blanco desechable de polipropileno con cuello vertical y cremallera, ropa protectora disponible en varias tallas.
  • Tipo de producto: Petos
  • Fabricante: AMPri
  • Marca: Med-Comfort
  • Úsalo como: Producto desechable
  • : Blanco
  • Característica especial: Cuello erguido
  • Material: Polipropileno
  • Categoría de EPP: EPI Cat I
  • Cumplimiento de las normas: (UE) 2016/425
  • Aprobado para su uso con alimentos alcohólicos, grasos, ácidos, secos y acuosos
  • Aplicación: Ropa protectora
  • Adecuado para los siguientes sectores: Industria, servicios de contacto cercano, hospitales y restauración
  • Sujetador: Cremallera
  • Puño: Banda elástica
Especificaciones
Tipo de producto Mono de protección
Tamaño M
Sexo Unisex
Material Polipropileno
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Estilo de cintura Estándar
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Elástico
Estilo de cuello Con anillo
Tipo de campana extractora Estándar
Tipo de tapón Cremallera
Tipo de costura Herméticas
Esterilidad No estéril
Resistencia Ninguno
Longitud (métrico) 168 cm
Peso (métrico) 61 cm