Learn More
Cloruro de Mecisteina, TRC
Código de producto. 30138718
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138718 5 g 5 g
30008405 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138718 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2031005G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18598-63-5
Fórmula molecular C4H10ClNO2S
Peso molecular (g/mol) 171.65
Sinónimo L-Cysteine Methyl Ester Hydrochloride, (R)-Cysteine Methyl Ester Hydrochloride, Acdrile, Actiol, LJ 48, Methyl (R)-2-Amino-3-mercaptopropanoate Hydrochloride, Methyl L-Cysteinate Hydrochloride, Methyl Cysteine Hydrochloride, Methyl alpha-Amino-beta-mercaptopropionate Hydrochloride, Methyl beta-Mercaptoalanine Hydrochloride, NSC 161611, Pectite, Visclair, Zeotin
Nombre IUPAC metil (2R)-2-amino-3-sulfanilpropanoato; clorhidrato
SMILES Cl.COC(=O)[C@@H](N)CS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mecysteine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C4H9NO2S.ClH/c1-7-4(6)3(5)2-8;/h3,8H,2,5H2,1H3;1H/t3-;/m0./s1
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.0121