Learn More
Mecoprop, TRC
Código de producto. 30472497
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30472497 2.5 g 2.50 g
30466049 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30472497 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2030502.5G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93-65-2
Fórmula molecular C10 H11 Cl O3
Peso molecular (g/mol) 214.6455
Sinónimo Propionic acid, 2-[(4-chloro-o-tolyl)oxy]- (6CI,8CI), (±)-2-(4-Chloro-2-methylphenoxy)propanoic acid, (±)-2-(4-Chloro-2-methylphenoxy)propionic acid, (±)-Mecoprop, 2-(2-Methyl-4-chlorophenoxy)propanoic acid, 2-(2-Methyl-4-chlorophenoxy)propionic acid, 2-(4-Chloro-2-methylphenoxy)propanoic acid, 2-(4-Chloro-2-methylphenoxy)propionic acid, 2-(4-Chloro-o-tolyloxy)propionic acid, 2-(p-Chloro-o-tolyloxy)propionic acid, 2M4KhP, Anicon B, Anicon P, CMPP, Celatox CMPP, Compitox, Isocarnox, MCPP, MCPP (herbicide), Mechlorprop, Mecoprop, Morogal, NSC 60282, Okultin MP, Rankotex, SYS 67 Mecmin, U 46 KV Fluid, α-(2-Methyl-4-chlorophenoxy)propionic acid
Nombre IUPAC 2-(4-cloro-2-metilfenoxi)ácido propanoico
SMILES CC(Oc1ccc(Cl)cc1C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mecoprop
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11ClO3/c1-6-5-8(11)3-4-9(6)14-7(2)10(12)13/h3-5,7H,1-2H3,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.0397