Learn More
Mecoprop-P 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30324085
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
30324085 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 30324085 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREV14820200AL100
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D(+)Mecoprop
CAS 16484-77-8
Nombres de analitos o componentes D(+)Mecoprop
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H11 Cl O3
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11ClO3/c1-6-5-8(11)3-4-9(6)14-7(2)10(12)13/h3-5,7H,1-2H3,(H,12,13)/t7-/m1/s1
SMILES C[C@@H](Oc1ccc(Cl)cc1C)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-(4-cloro-2-metilfenoxi)propanoico
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Food Testing
Peso molecular (g/mol) 214.65
Cantidad 5 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.0397 g/mol