Learn More
Mecoprop-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mecoprop D3 (phenyl D3) |
| CAS | 352431-15-3 |
| Fórmula molecular | C10 2H3 H8 Cl O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Propanoic acid, 2-(4-chloro-2-methylphenoxy-2,3,5-d3)- (9CI), Mecoprop D3 (phenyl D3), Mecoprop-d3, (±)-2-(4-Chloro-2-methylphenoxy-d3)propionic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11ClO3/c1-6-5-8(11)3-4-9(6)14-7(2)10(12)13/h3-5,7H,1-2H3,(H,12,13)/i3D,4D,5D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(OC(C)C(=O)O)c(C)c([2H])c1Cl |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(4-cloro-2,3,5-trideuterio-6-metilfenoxi) propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 217.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 217.0585 |