Learn More
Meconina (1,0 mg/mL en cloroformo), TRC
Código de producto. 30481940
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30481940 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30481940 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCKIT82251X1ML
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Meconin
CAS 569-31-3
Fórmula molecular C10 H10 O4
Cantidad 1 mL
Sinónimo 1(3H)-Isobenzofuranone, 6,7-dimethoxy-, Phthalide, 6,7-dimethoxy- (6CI,7CI,8CI), 6,7-Dimethoxy-1(3H)-isobenzofuranone, 6,7-Dimethoxyphthalide, Meconic lactone, Meconin, Meconine, NSC 35547, Opianyl
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10O4/c1-12-7-4-3-6-5-14-10(11)8(6)9(7)13-2/h3-4H,5H2,1-2H3
SMILES COc1ccc2COC(=O)c2c1OC
Nombre IUPAC 6,7-dimetoxi-3H-2-benzofurano-1-1-uno
Peso molecular (g/mol) 194.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.0579
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Meconin 1 mg/mL