Learn More
Ácido mecónico, TRC
Código de producto. 30483497
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30483497 250 mg 250 miligramos
30471736 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30483497 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM202890250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 497-59-6
Fórmula molecular C7 H4 O7
Peso molecular (g/mol) 200.1
Sinónimo Meconic acid (6CI), 3-Hydroxy-4-oxo-1,4-pyran-2,6-dicarboxylic acid, NSC 805, Poppy acid, 4H-Pyran-2,6-dicarboxylic acid, 3-hydroxy-4-oxo-, Meconic Acid
Nombre IUPAC Ácido 3-hidroxi-4-oxopirano-2,6-dicarboxílico
SMILES OC(=O)C1=CC(=O)C(=C(O1)C(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Meconic Acid
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4O7/c8-2-1-3(6(10)11)14-5(4(2)9)7(12)13/h1,9H,(H,10,11)(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.9957