Learn More
N-óxido de meclozina, Mikromol™
Código de producto. 30052303
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30052303 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30052303 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0586.05
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-óxido de meclozina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Meclozine N-Oxide
CAS 114624-69-0
Nombres de analitos o componentes Meclozine N-Oxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C25 H27 Cl N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Meclozine N-Oxide
Fórmula InChI InChI=1S/C25H27ClN2O/c1-20-6-5-7-21(18-20)19-28(29)16-14-27(15-17-28)25(22-8-3-2-4-9-22)23-10-12-24(26)13-11-23/h2-13,18,25H,14-17,19H2,1H3
SMILES Cc1cccc(C[N+]2([O-])CCN(CC2)C(c3ccccc3)c4ccc(Cl)cc4)c1
Nombre IUPAC 4-[(4-clorofenil)-fenilmetil]-1-[(3-metilfenil)metil]-1-oxidopiperazin-1-io
Peso molecular (g/mol) 406.95
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.1812 g/mol