Learn More
Diclorhidrato de meclozina, LoGiCal
Código de producto. 30461388
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30461388 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461388 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0586.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Meclozine Hydrochloride
CAS 1104-22-9
Nombres de analitos o componentes Meclozine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C25 H27 Cl N2 . 2 Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Meclozine Dihydrochloride, 1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-4-[(3-methylphenyl)methyl]piperazine dihydrochloride, Ancolan dihydrochloride, Bonamine, Diadril, Meclizine dihydrochloride, Meclizine hydrochloride, Meclozine dihydrochloride, Meclozine hydrochloride, NSC 28728, Navidoxine, Parachloramine dihydrochloride, Postafen, Postafene dihydrochloride, 1-(p-Chloro-alpha-phenylbenzyl)-4-(m-methylbenzyl)piperazine dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C25H27ClN2.2ClH/c1-20-6-5-7-21(18-20)19-27-14-16-28(17-15-27)25(22-8-3-2-4-9-22)23-10-12-24(26)13-11-23;;/h2-13,18,25H,14-17,19H2,1H3;2*1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.Cl.Cc1cccc(CN2CCN(CC2)C(c3ccccc3)c4ccc(Cl)cc4)c1
Nombre IUPAC 1-[(4-clorofenil)-fenilmetil]-4-[(3-metilfenil)metil]piperazina; diclorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 463.87
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 462.1396 g/mol