Learn More
Clorhidrato de meclofenoxato, Mikromol™
Código de producto. 17990616
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17990616 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 17990616 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0044.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de meclofenoxato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Meclofenoxate Hydrochloride
CAS 3685-84-5
Nombres de analitos o componentes Meclofenoxate Hydrochloride
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Fórmula molecular C12 H16 Cl N O3 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Acetic acid, 2-(4-chlorophenoxy)-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, hydrochloride (1:1), Acetic acid, (4-chlorophenoxy)-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, hydrochloride (9CI), Acetic acid, (p-chlorophenoxy)-, 2-(dimethylamino)ethyl ester hydrochloride (6CI,8CI), 2-(Dimethylamino)ethyl (p-chlorophenoxy)acetate hydrochloride, Acefen, Acephen, Brenal, Cellative, Centrophenoxine, Centrophenoxine hydrochloride, Cerutil, Dimethylaminoethyl 4-chlorophenoxyacetate hydrochloride, Dimethylaminoethyl p-chlorophenoxyacetate hydrochloride, Helfergin, Lucidril, Lucidryl hydrochloride, Marucotol, Meclofenoxate hydrochloride, Meclophenoxate hydrochloride, Methocynal, Proserout
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16ClNO3.ClH/c1-14(2)7-8-16-12(15)9-17-11-5-3-10(13)4-6-11;/h3-6H,7-9H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.CN(C)CCOC(=O)COc1ccc(Cl)cc1
Nombre IUPAC 2-(4-clorofenoxi)acetato de 2-(dimetilamino)etilo; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 294.17
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 293,0585 g/mol