Learn More
Meclofenoxate hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16457366
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16457366 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16457366 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17555
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
MedChemExpress Meclofenoxate hydrochloride, an ester of dimethylethanolamine (DMAE) and 4-chlorophenoxyacetic acid (pCPA), has been shown to improve memory, have a mentally stimulating effect, and improve general cognition.
Meclofenoxate hydrochloride, an ester of dimethylethanolamine (DMAE) and 4-chlorophenoxyacetic acid (pCPA), has been shown to improve memory, have a mentally stimulating effect, and improve general cognition.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Meclofenoxate hydrochloride
CAS 3685-84-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H17Cl2NO3
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (169.97 mM) ∣H2O : 33.33 mg/mL (113.30 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC=C(OCC(OCCN(C)C)=O)C=C1.Cl
Peso molecular (g/mol) 294.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.17
Porcentaje de pureza 98.8%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.