Learn More
Clorhidrato de meclofenoxato 1,0 mg/ml en acetonitrilo (como base libre), LoGiCal
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Meclofenoxate Hydrochloride |
| CAS | 3685-84-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Meclofenoxate Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C12 H16 Cl N O3 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Acetic acid, 2-(4-chlorophenoxy)-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, hydrochloride (1:1), Acetic acid, (4-chlorophenoxy)-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, hydrochloride (9CI), Acetic acid, (p-chlorophenoxy)-, 2-(dimethylamino)ethyl ester hydrochloride (6CI,8CI), 2-(Dimethylamino)ethyl (p-chlorophenoxy)acetate hydrochloride, Acefen, Acephen, Brenal, Cellative, Centrophenoxine, Centrophenoxine hydrochloride, Cerutil, Dimethylaminoethyl 4-chlorophenoxyacetate hydrochloride, Dimethylaminoethyl p-chlorophenoxyacetate hydrochloride, Helfergin, Lucidril, Lucidryl hydrochloride, Marucotol, Meclofenoxate hydrochloride, Meclophenoxate hydrochloride, Methocynal, Proserout |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16ClNO3.ClH/c1-14(2)7-8-16-12(15)9-17-11-5-3-10(13)4-6-11;/h3-6H,7-9H2,1-2H3;1H |
| Tipo de solución | Solución única |
| SMILES | Cl.CN(C)CCOC(=O)COc1ccc(Cl)cc1 |
| Mostrar más |