Learn More
Ácido meclofenámico, TRC
Código de producto. 30133286
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133286 10 mg 10 miligramos
30136734 25 mg 25 miligramos
30011674 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133286 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM20275010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 644-62-2
Fórmula molecular C14 H11 Cl2 N O2
Peso molecular (g/mol) 296.15
Sinónimo Anthranilic acid, N-(2,6-dichloro-m-tolyl)- (7CI,8CI), 2-[(2,6-Dichloro-3-methylphenyl)amino]benzoic acid, Arquel, INF 4668, Meclofenamic acid, Meclophenamic acid, N-(2,6-Dichloro-3-methylphenyl)anthranilic acid, N-(2,6-Dichloro-m-tolyl)anthranilic acid, N-(3-Methyl-2,6-dichlorophenyl)anthranilic acid, NSC 95309, Meclofenamic Acid
Nombre IUPAC Ácido benzoico 2-(2,6-dicloro-3-metilanilino)ácido benzoico
SMILES Cc1ccc(Cl)c(Nc2ccccc2C(=O)O)c1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Meclofenamic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H11Cl2NO2/c1-8-6-7-10(15)13(12(8)16)17-11-5-3-2-4-9(11)14(18)19/h2-7,17H,1H3,(H,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.0167
Porcentaje de pureza >95%